Learn More
Miele Professional™ Modul
Modul E 752 zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 100 - 1000 ml
Marke:  Miele Professional™ 5647640
4094.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15480545
  • 4450.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Mit 12 Düsen (E 351) 4 x 160 mm mit Arretierung (E 353)
  • Mit 13 Düsen (E 352) 6 x 220 mm mit Arretierung (E 354)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
260 mm
Einsatz/Modul für Enghals-Glasgefäße
25 Enghalsgläser
496 mm
492 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Modul > Abmessungen (T x B x H):496 x 492 x 260mm