Learn More
Miele Professional™ Modul
Modul E 746 zur optimalen Aufnahme von bis zu 23 Pipetten
Marke: Miele Professional™ 5555280
2618.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für 23 Pipetten in diagonaler Anordnung
- 10 Pipetten bis 560 mm und 13 Pipetten bis 490 mm
- Strebenabstand der Halterung 20 bzw. 26 mm
Spezifikation
Edelstahl, Kunststoff | |
Edelstahl, schwarz | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | |
300 mm |
Einsatz/Modul für Pipetten | |
23 Pipetten | |
496 mm | |
492 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Modul > Abmessungen (T x B x H):496 x 492 x 330mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur