Learn More
Köttermann Mobiler Schrank mit zwei Türen
Click to view available options
Anzahl Schubfächer:
1
2
Keine
Abmessungen (T x B x H):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vielseitiger Stauraum
- Mobil mit verriegelbaren Rädern
- Verfügt über zwei Türen zum Schutz von gelagerten Gegenständen
- Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Schranktyp | Mobil |
Abmessungen (T x B x H) | 516 x 900 x 590 mm |
Türtyp | Aufklappbar |
Ausführung | Epoxidbeschichtet |
Rahmenmaterial | Stahl |
Scharnierseite | Links und rechts |
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Schubfächer | Keine |
Anzahl Einschübe | Keine |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Köttermann Mobiler Schrank mit zwei Türen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur