Learn More
Köttermann Mobiler Schrank mit zwei Türen
Dieser mobile Schrank mit zwei Türen bietet vielseitigen Stauraum mit zwei Türen zum Schutz von gelagerten Gegenständen.
Marke: Köttermann 315-00104
Additional Details : Gewicht : 61.97670kg
Beschreibung
- Vielseitiger Stauraum
- Mobil mit verriegelbaren Rädern
- Verfügt über zwei Türen zum Schutz von gelagerten Gegenständen
- Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Keine | |
2 | |
516 x 1200 x 740 mm | |
Aufklappbar | |
Mobil | |
Stahl | |
Weiß |
Links und rechts | |
Ja | |
Kunststoff mit Bremsen | |
Keine | |
Epoxidbeschichtet | |
2 | |
Stahl |