Learn More
Köttermann Mobiler Schrank mit zwei Türen
Dieser mobile Schrank mit zwei Türen bietet vielseitigen Stauraum mit zwei Türen zum Schutz von gelagerten Gegenständen.
Marke:  Köttermann 315-00138
694.59 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17332129
  • 971.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vielseitiger Stauraum
  • Mobil mit verriegelbaren Rädern
  • Verfügt über zwei Türen zum Schutz von gelagerten Gegenständen
  • Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
516 x 900 x 740 mm
Epoxidbeschichtet
Links und rechts
1
Keine
Ja
Mobil
Aufklappbar
Stahl
2
Keine
Kunststoff mit Bremsen
Stahl