Learn More
Köttermann Mobiler Schrank mit einer Tür
Dieser mobile Schrank mit einer Tür bietet vielseitigen Stauraum mit einer einzelnen Tür zum Schutz von gelagerten Gegenständen.
555.00 CHF - 846.00 CHF
Spezifikation
Schranktyp Mobil
Türtyp Aufklappbar
Ausführung Epoxidbeschichtet
Rahmenmaterial Stahl
Verriegelungsmechanismus Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Scharnierseite Anzahl Schubfächer Anzahl Einschübe Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Scharnierseite Anzahl Schubfächer Anzahl Einschübe Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17312119
Unterlagen ansehen
Köttermann
315-00110
Links Keine Keine 516 x 450 x 590 mm
555.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17322119
Unterlagen ansehen
Köttermann
315-00112
Rechts Keine Keine 516 x 450 x 590 mm
555.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17352119
Unterlagen ansehen
Köttermann
315-00118
Links Keine 1 516 x 450 x 740 mm
641.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17362119
Unterlagen ansehen
Köttermann
315-00122
Rechts Keine 1 516 x 450 x 740 mm
641.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17382119
Unterlagen ansehen
Köttermann
315-00124
Rechts 1 Keine 516 x 450 x 740 mm
694.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17372099
Unterlagen ansehen
Köttermann
315-00061
Rechts Keine Keine 516 x 600 x 590 mm
608.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17312109
Unterlagen ansehen
Köttermann
315-00071
Rechts Keine 1 516 x 600 x 740 mm
846.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vielseitiger Stauraum
  • Mobil mit verriegelbaren Rädern
  • Verfügt über eine Tür zum Schutz von gelagerten Gegenständen
  • Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Mobil
Epoxidbeschichtet
Nein
Keine
Ja
Stahl
Aufklappbar
Stahl
1
Kunststoff mit Bremsen