Learn More
Köttermann Mobiler Schrank mit einer Tür
Dieser mobile Schrank mit einer Tür bietet vielseitigen Stauraum mit einer einzelnen Tür zum Schutz von gelagerten Gegenständen.
Marke: Köttermann 315-00061
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitiger Stauraum
- Mobil mit verriegelbaren Rädern
- Verfügt über eine Tür zum Schutz von gelagerten Gegenständen
- Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Weiß | |
516 x 600 x 590 mm | |
Epoxidbeschichtet | |
Rechts | |
1 | |
Keine | |
Kunststoff mit Bremsen | |
Stahl |
Mobil | |
Aufklappbar | |
Stahl | |
Nein | |
Keine | |
Keine | |
Ja |