Learn More
asecos™ Nachfüllset Mobilbox Sorbents
Praktisches Nachfüllset
auf Anfrage
Spezifikation
Material | Heavy-duty Cloth |
---|---|
Gewicht (angloamerikanisch) | 6.61 lb. |
Gewicht (metrisch) | 3 kg |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17816546
|
asecos™
14408 |
Oil Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17876486
|
asecos™
14409 |
Universal All Purpose Absorbent Storage Cart Refill Kit |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17866546
|
asecos™
14410 |
Chemical Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten
Spezifikation
Heavy-duty Cloth | |
6.61 lb. | |
3 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Nachfüllset Mobilbox Sorbents