Learn More
asecos™ Mobilbox Sorbents
Handliche Mobilboxen gewährleisten einen schnellen Zugriff im Leckagefall.
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe Blau
Material Polyethylen
Typ Mobile Spill Kit
Länge (angloamerikanisch) 24.02 in.
Länge (metrisch) 610.00 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17896166
Unterlagen ansehen
asecos™
14407
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 1 Paar Einweg-Schutzhandschuhe
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Mobile Spill Kit
610.00 mm
610.00 mm
340.00 mm
400.00 mm
Polyethylen
24.02 in.
24.02 in.
13.39 in.
15.75 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Mobilbox Sorbents