Learn More
Tocris Bioscience™ MNI 137
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Selective negative allosteric modulator of group II mGlu receptors (IC50 values are 8.3 and 12.6 nM for human and rat mGlu2 inhibition of glutamate-induced calcium mobilization). Displays no activity at mGlu1, mGlu4, mGlu5 or mGlu8 receptors in a calcium mobilization assay.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MNI 137 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 341.16 |
Reinheit | >98% |
Molekulargewicht | 341.168 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ MNI 137 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur