Learn More
Macherey-Nagel™ MN Rahmen für den Gebrauch von Beckman Coulter Vakuumkammern
Zur Verwendung mit Beckman Coulter Vakuumkammern
Marke: Macherey-Nagel™ 740680
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- NucleoSpin 8/96 RNA für die automatisierte Aufreinigung von Gesamt-RNA aus tierischen oder menschlichen Zellkulturen und Geweben kombiniert die Stringenz der Guanidin-Isothiocyanat-Lyse mit einem effektiven Verdau genomischer DNA durch die DNase-I-Behandlung und die Geschwindigkeit der Silikamembrantechnologie. NucleoSpin 8/96 RNA steht für konsistente RNA-Qualität, reproduzierbare Erträge an RNA und Verfahren mit hohem Durchsatz ohne Kreuzkontamination. Daher sind NucleoSpin 8/96RNA-Kits beispielsweise leistungsstarke Produkte für die Mikroarrayanalyse bei der Profilierung von Genexpressionen, die Arzneimittelforschung und die Molekulardiagnostik (siehe Anwendungsdaten). Die Kits ermöglichen die Aufreinigung von Gesamt-RNA von bis zu 107 Zellen oder bis zu 30 mg Gewebe (Zentrifugenverarbeitung). Das einzigartige Design der NucleoSpin 8/96 RNA-Systeme mit 8 Well-Streifen/96 Well-Platten ermöglicht das vollautomatische Trocknen des RNA-Bindemoduls vor dem Laden des Elutionspuffers und minimiert das Sprühen. Mit der NucleoSpin 8/96 RNA-Methode werden Zellen oder Gewebe durch Inkubation in einer Lösung lysiert, die große Mengen chaotroper Ionen enthält (Zellen können in 96 Well-Zellkulturplatten gezüchtet und direkt lysiert werden). Dieser Lysepuffer inaktiviert sofort RNasen und schafft geeignete Bindungsbedingungen, die die Adsorption von RNA an die Silikamembran des NucleoSpin 8 RNA Bindungsstreifen oder der 96RNA Bindungsplatte begünstigen. Kontaminierende DNA, die ebenfalls an die Silikamembran gebunden ist, wird durch DNase I entfernt, die während der Vorbereitung direkt auf die Membran aufgebracht wird (DNase I wird mit den Kits mitgeliefert). Aufgrund der hohen spezifischen Aktivität der DNase I reicht eine Behandlung von nur 15 min bei Raumtemperatur für eine effiziente Entfernung kontaminierender DNA aus. Salze, Metaboliten und makromolekulare zelluläre Komponenten werden durch einfache Waschschritte mit drei verschiedenen Puffern entfernt. Die reine RNA wird schließlich unter Bedingungen mit niedriger Ionenstärke in RNase-freiem Wasser (pH 8.0 bis 8.5) eluiert.
Inhalt des Kits
- :NucleoSpin 8 RNA-Kit - NucleoSpin RNA Bindungsstreifen, MN Waschplatten, MN quadratische Well-Blöcke, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Kappenstreifen, Elutionsplatten mit U-Boden, selbsthaftende Folie, Puffer, RNase-freie DNase I NucleoSpin 96 RNA-Kit - NucleoSpin RNA-Bindungsplatten, MN Waschplatten, quadratische Well-Blöcke, Rundwellblöcke (niedrig), Elutionsplatten mit U-Boden, selbsthaftende Folie, Puffer, RNase-freie DNase I
- Manuelle oder automatisierte Isolierung von Gesamt-RNA aus Kulturzellen, Geweben und Speichelproben, die mit Oragene entnommen wurden.
Spezifikation
MN Framework | |
Beckman Coulter Vakuumkammern | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ MN Rahmen für den Gebrauch von Beckman Coulter Vakuumkammern >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur