Learn More
Invitrogen™ Human MLK4, GST Tag Recombinant Protein
This MLK4 Recombinant Human Protein (114-420) was expressed in insect cells.
568.00 CHF - 8240.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_115811
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 60.5 kDa
Kinase-Familie MAP Kinases
Proteinlänge aa 114 - 420
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970303
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A30979
10 μg
568.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17198745
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A32897
100 μg
2645.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17168795
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A33382
1 mg
8240.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MLK4 or mixed lineage kinase 4 belongs to the superfamily of MAP kinase kinase kinases (MAP3K1) which contain both ser/thr and tyr kinases activity in their catalytic domains. The structure of this kinase family incorporates an N-terminal Src homology (SH3) domain, followed by the kinase domain, a leucine zipper region, and a CDC42 /RAC -interactive binding (CRIB) motif, but divergent C-terminal regions. MLK4 is highly expressed in the kidney and pancreas. MLK4 is a negative regulator of TLR4.
  • Validated for use with the LanthaScreen™ Eu Kinase Binding assay
  • Available in multiple pack sizes for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
NP_115811
60.5 kDa
aa 114 - 420
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Recombinant, Active, Catalytic
Kinase Assay
MAP Kinases
Human
GST Tag
Dry Ice