Learn More
Sartorius mLINE™ Pipetten-Multipacks
Zur Ergänzung Ihrer bestehenden Pipettierstation oder zur Einrichtung einer neuen Pipettierstation. Sartorius mLINE™ Pipetten-Multipacks stellen eine praktische Kombination aus einem Satz mLINE mechanischer Pipetten sowie den dazugehörigen Spitzentabletts und praktischem Zubehör dar. In Sortimenten zu je 3, 4 und 5 Pipetten mit passenden Spitzen erhältlich
789.48 CHF - 1423.92 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kombination aus mLINE Pipetten und Optifit Spitzen für sicheres, präzises Pipettieren |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit | Repetitive Manual Pipetting |
Produktlinie | mLINE |
Typ | Pipetten-Paket |
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15213593
|
Sartorius
LH-725663 |
Pipetten-Paket | Pipetten: .05 bis 10 µl, 10 bis 100 µl, 20 bis 200 µl, 100 bis 1000 µl (jeweils eine), Ablagekasten für Sartorius Optifit-Spitze: 0.2 bis 10 µl, 0.5 bis 200 µl, 10 bis 1000 µl, (jeweils eine), gerader Ständer | N/A | |||||
15203593
|
Sartorius
LH-725662 |
Pipetten-Paket | Pipetten: 20 μl, 200 μl und 1,000 μl, Einkanal Optifit Spitzen, Tablettboxen: 2 x 200 μl und 1,000 μl Gerader Ständer und Zubehör |
N/A | |||||
15283583
|
Sartorius
LH-725661 |
Pipetten-Paket | Pipetten: 10 μl, 100 μl und 1,000 μl, Einkanal Optifit Spitzen, Tablettboxen: 10 μl, 200 μl und 1,000 μl Gerader Ständer und Zubehör |
N/A | |||||
15293583
|
Sartorius
LH-725664 |
Pipetten-Paket | Pipetten: 20 μl, 100 μl, 200 μl, 1000 μl und 5000 μl, Einkanal Optifit Spitzen, Tablettboxen: 3 x 200 μl, 1000 μl und 5000 μl Gerader Ständer und Zubehör |
N/A | |||||
15223593
|
Sartorius
LH-725665 |
Pipetten-Paket | Pipetten: 10 μl, 200 μl und 1,000 μl, Einkanal; 350 μl, 8-Kanal Optifit Spitzen, Tablettboxen: 10 μl, 200 μl, 350 μl und 1,000 μl Gerader Ständer und Zubehör |
N/A | |||||
Beschreibung
Multipacks für alle Anforderungen- Kostengünstige Option für einen Satz qualitativ hochwertiger Pipetten mit nützlichem Zubehör
- Ideal für die Erneuerung eines bestehenden Pipettensortiments oder den Aufbau einer neuen Pipettierstation
- Mit einem linearen Pipettenständer, Kalibrierwerkzeug, Röhrchenöffner und Farbcodierkappen
- Die Sortimente beinhalten bis zu fünf verschiedenvolumige Einkanalpipetten von 10 μl bis 5 ml; das 3+1-Paket enthält eine 350 μl-Achtkanalpipette
- Für hervorragende Ergonomie, Leistung, Präzision und Sicherheit beim manuellen Pipettieren
- Besonders geringer Kraftaufwand beim Pipettieren und beim Spitzenabwurf
- Speziell entwickelt, um das RSI-Syndrom beim repetitiven Pipettieren zu verhindern
- Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
- Erhöhte Sicherheit durch eine Volumenverriegelung, die versehentliche Volumenänderungen während des Pipettierens verhindert
- Beste Passgenauigkeit und Abdichtung für höchstmögliche Genauigkeit und Präzision
- Die Spitzen sind RNase, DNase- und Endotoxin-frei und entsprechen ISO 9001 und ISO 13485
- Environment-friendly materials and fully autoclavable to reduce waste
Spezifikation
Kombination aus mLINE Pipetten und Optifit Spitzen für sicheres, präzises Pipettieren | |
Repetitive Manual Pipetting | |
Pipetten-Paket |
Autoklavierbar | |
mLINE | |
Wiederholte manuelle Pipettierung |