Learn More
Sartorius mLINE™ Pipetten-Multipacks
Zur Ergänzung Ihrer bestehenden Pipettierstation oder zur Einrichtung einer neuen Pipettierstation. Sartorius mLINE™ Pipetten-Multipacks stellen eine praktische Kombination aus einem Satz mLINE mechanischer Pipetten sowie den dazugehörigen Spitzentabletts und praktischem Zubehör dar. In Sortimenten zu je 3, 4 und 5 Pipetten mit passenden Spitzen erhältlich
Marke:  Sartorius LH-725664
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15293583
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Multipacks für alle Anforderungen
  • Kostengünstige Option für einen Satz qualitativ hochwertiger Pipetten mit nützlichem Zubehör
  • Ideal für die Erneuerung eines bestehenden Pipettensortiments oder den Aufbau einer neuen Pipettierstation
  • Mit einem linearen Pipettenständer, Kalibrierwerkzeug, Röhrchenöffner und Farbcodierkappen
  • Die Sortimente beinhalten bis zu fünf verschiedenvolumige Einkanalpipetten von 10 μl bis 5 ml; das 3+1-Paket enthält eine 350 μl-Achtkanalpipette
mLINE™ Mechanische Pipetten
  • Für hervorragende Ergonomie, Leistung, Präzision und Sicherheit beim manuellen Pipettieren
  • Besonders geringer Kraftaufwand beim Pipettieren und beim Spitzenabwurf
  • Speziell entwickelt, um das RSI-Syndrom beim repetitiven Pipettieren zu verhindern
  • Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
  • Erhöhte Sicherheit durch eine Volumenverriegelung, die versehentliche Volumenänderungen während des Pipettierens verhindert
Optifit Einzelspitzentabletts
  • Beste Passgenauigkeit und Abdichtung für höchstmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Die Spitzen sind RNase, DNase- und Endotoxin-frei und entsprechen ISO 9001 und ISO 13485
  • Environment-friendly materials and fully autoclavable to reduce waste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kombination aus mLINE Pipetten und Optifit Spitzen für sicheres, präzises Pipettieren
Repetitive Manual Pipetting
mLINE
Wiederholte manuelle Pipettierung
5 Pipetten mit 5 Schachteln mit Optifit Tabletts
Autoklavierbar
1
Pipetten-Paket
Pipetten: 20 μl, 100 μl, 200 μl, 1000 μl und 5000 μl, Einkanal
Optifit Spitzen, Tablettboxen: 3 x 200 μl, 1000 μl und 5000 μl
Gerader Ständer und Zubehör