Learn More
ML SA1, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001651
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
ML SA1, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001651
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001651
Marke: Tocris Bioscience 4746/50
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Activator of TRPML channels
Activator of TRPML channels (TRPML1, 2 and 3); does not activate TRPM2, TRPV2, TRPV3, TRPC6 or TRPA1 channels. Induces TRPML-mediated Ca2+ release from lysosomes; activity corrects trafficking defects and reduces cholesterol accumulation in Niemann-Pick type C macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 332382-54-4
Summenformel C22H22N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 362.429
InChI-Schlüssel KDDHBJICVBONAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ml sa1, 2-2-oxo-2-2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1 2h-yl ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, ml-sa1, 2-2-oxo-2-2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1-yl ethyl isoindole-1,3-dione, 2-2-oxo-2-2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1 2h-yl ethyl isoindoline-1,3-dione, 2-2-oxo-2-2,2,4-trimethyl-3,4-dihydro-2h-quinolin-1-yl-ethyl-isoindole-1,3-dione, cbmicro_009667, d0v2co, regid_for_cid_2880983, 2-2-keto-2-2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1-yl ethyl isoindoline-1,3-quinone
PubChem CID 2880983
IUPAC-Name 2-[2-oxo-2-(2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1-yl)ethyl]isoindole-1,3-dione
SMILES CC1CC(N(C2=CC=CC=C12)C(=O)CN3C(=O)C4=CC=CC=C4C3=O)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML SA1
Menge 50 mg
Formelmasse 362.42
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ML SA1, Tocris Bioscience™ >