Learn More
Tocris™ ML 335
Selective K2P2.1 (TREK-1) and K2P10.1 (TREK-2) activator
180.00 CHF - 673.00 CHF
Spezifikation
Summenformel | C15H14Cl2N2O3S |
---|---|
Formelmasse | 373.25 |
Produkttyp | Activator |
Reinheit | 98% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18727406
|
Tocris™
6887/10 |
10 mg |
180.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18705796
|
Tocris™
6887/50 |
50 mg |
673.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ML 335 is a selective K2P2.1 (TREK-1; KCNK2) and K2P10.1 (TREK-2; KCNK10) activator (EC50 values of 14.3 μM and 5.2 μM, respectively); directly stimulates the C-type gate via the K2P modulator pocket. Does not activate K2P4.1 (TRAAK).Spezifikation
C15H14Cl2N2O3S | |
373.25 | |
Activator | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei 4 °C lagern