Learn More
Tocris™ ML 335
Selective K2P2.1 (TREK-1) and K2P10.1 (TREK-2) activator
Marke:  Tocris™ 6887/10
138.22 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18727406
  • 180.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 12-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ML 335 is a selective K2P2.1 (TREK-1; KCNK2) and K2P10.1 (TREK-2; KCNK10) activator (EC50 values of 14.3 μM and 5.2 μM, respectively); directly stimulates the C-type gate via the K2P modulator pocket. Does not activate K2P4.1 (TRAAK).
Spezifikation
Spezifikation
10 mg
373.25
98%
C15H14Cl2N2O3S
Activator