Learn More
Tocris Bioscience™ ML 315 hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
249.00 CHF - 947.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hemmstoff |
---|---|
Zielproteine | Cdc2-like Kinase |
CAS | 1440251-53-5 |
Summenformel | C18H13Cl2N3O2.HCl |
Formelmasse | 410.68g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18774539
|
Tocris Bioscience™
5700/10 |
10 mg |
249.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18714729
|
Tocris Bioscience™
5700/50 |
50 mg |
947.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Inhibitor of cdc2-like kinases (Clk) and DYRK kinases (IC50 values are 68, 68 and 231 nM for Clk1, Clk4 and Clk2, respectively, and 282 and 1156 nM for Dyrk1A and Dyrk1B). Shows 20-fold selectivity for Clk4 over Dyrk1A. Stable in both mouse and human plasma. Moderately cell permeable.Spezifikation
Hemmstoff | |
1440251-53-5 | |
410.68g/mol | |
Cdc2-like Kinase Inhibitors |
Cdc2-like Kinase | |
C18H13Cl2N3O2.HCl | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke