Learn More
Tocris Bioscience™ ML 315 hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Marke:  Tocris Bioscience™ 5700/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18714729
  • 947.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ML 315 hydrochloride is a inhibitor of cdc2-like kinases (Clk) and DYRK kinases (IC50 values are 68, 68 and 231 nM for Clk1, Clk4 and Clk2, respectively, and 282 and 1156 nM for Dyrk1A and Dyrk1B). Shows 20-fold selectivity for Clk4 over Dyrk1A. Stable in both mouse and human plasma. Moderately cell permeable.
Spezifikation
Spezifikation
Hemmstoff
1440251-53-5
410.68g/mol
Cdc2-like Kinase Inhibitors
Cdc2-like Kinase
C18H13Cl2N3O2.HCl
Store at -20°C
50 mg
Nur für Forschungszwecke