Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-ML 209
RORγt inverse agonist; suppresses Th17 cell differentiation
205.00 CHF - 793.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Produkttyp | Hemmstoff |
CAS | 1334526-14-5 |
Summenformel | C25H31NO6 |
Löslichkeit | Soluble to 100mM in DMSO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18791068
|
Tocris Bioscience™
5987/10 |
10 mg |
205.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18736658
|
Tocris Bioscience™
5987/50 |
50 mg |
793.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
RORγt inverse agonist (IC50 = 460 nM). Suppresses Th17 cell differentiation and IL17A expression in vitro. Does not suppress transcription of RORα. Minimal activity displayed on ERα, LXRα and thyroid hormone receptors (IC50 values >4.4 μM).Spezifikation
Weiß | |
1334526-14-5 | |
Soluble to 100mM in DMSO |
Hemmstoff | |
C25H31NO6 |
For Laboratory Research Use Only