Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-ML 209
RORγt inverse agonist; suppresses Th17 cell differentiation
Marke: Tocris Bioscience™ 5987/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
(±)-ML 209 is a RORγt inverse agonist (IC50 = 460 nM). Suppresses Th17 cell differentiation and IL17A expression in vitro. Does not suppress transcription of RORα. Minimal activity displayed on ERα, LXRα and thyroid hormone receptors (IC50 values >4.4 μM).Spezifikation
Weiß | |
1334526-14-5 | |
441.52g/mol | |
Bei 4 °C lagern | |
50 mg |
Hemmstoff | |
C25H31NO6 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Agonist against RORγt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
For Laboratory Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur