Learn More
ML 190, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30002019
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Selective κ opioid receptor antagonist
Selective κ opioid receptor (KOP) antagonist (IC50 = 120 nM in a β-arrestin assay); displays >267-fold selectivity over μ and δ opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1355244-02-8
Summenformel C27H32N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 488.592
InChI-Schlüssel PMTIWRPLQBVEMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-4-4-methoxyphenyl piperazin-1-yl propyl-2-1-methyl-6-oxopyrido 2,3-e pyrrolo 1,2-a pyrazin-5 6h-yl acetamide, n-3-4-4-methoxyphenyl-1-piperazinyl propyl-1-methyl-6-oxopyrido 2,3-e pyrrolo 1,2-a pyrazine-5 6h-acetamide, n-3-4-4-methoxyphenyl piperazin-1-yl propyl-2-13-methyl-7-oxo-2,8,10-triazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,3,5,9,11-pentaen-8-yl acetamide
PubChem CID 44665680
SMILES CC1=C2C(=NC=C1)N(C(=O)C3=CC=CN32)CC(=O)NCCCN4CCN(CC4)C5=CC=C(C=C5)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML 190
Menge 10 mg
Formelmasse 488.58
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ML 190, Tocris Bioscience™ >