Learn More
BINDER™ Serie MKFT - Wechselklimaschränke
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der BINDER Umweltsimulations-Schrank der Serie MKFT ist der Spezialist für dynamische Klimawechsel zwischen -70°C und +180°C. Große Leistungsreserven und schnelles Abkühlen machen ihn zum High Class Produkt für komplexe normgerechte Klimatests.
39530.00 CHF - 56230.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial Stainless Steel
Beleuchtung Interior lightning
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
Anzahl Einschübe 1
Steckertyp CEE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
16300628
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9020-0382
115 l MKFT115-400 V
39530.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16464479
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9020-0383
228 l MKFT240-400 V
47025.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16479983
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9020-0384
734 l MKFT720-400 V
56230.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C
  • Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.
  • Integrierter Wasservorratsbehälter 20 L
  • 4 potenzialfreie Schaltkontakte
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
  • Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
  • Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
  • Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • 4 Rollen, zwei mit Feststellbremse
  • Computer-Schnittstelle: Ethernet
  • Einstellbare Rampenfunktion
  • Integrierter Linienschreiber
  • Echtzeituhr
  • Türheizung
  • Alarmmeldung bei Wassermangel im Frischwasserkanister
  • Einschubgitter aus Edelstahl
  • Schlauchplatzsicherung, inkl. Wasserzu- und ableitung bis 1m Höhe
  • Innenraum aus Edelstahl
  • FCKW-freies Kältemittel R-452A und R-23
  • Kühlung durch Kaskaden-Kompressionskältemaschine
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
Powder-coated Cold Rolled Steel
CEE
-70°bis +180 °C
TFT Touch
400 V
Interior lightning
1
10 to 98%
Environmental Chamber
Für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitsregelung und erweitertem niedrigem Temperaturbereich
50 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie MKFT - Wechselklimaschränke