Learn More
BINDER™ Serie MKF - Wechselklimaschränke
Ein BINDER Umwelt-Simulationsschrank der Serie MKF eignet sich ideal für jeden Kältetest bzw. Wärmetest nach den gängigen Temperatur- und Klimaprüfstandards gemäß der DIN- und IEC-Normen. Der hohe Bedienkomfort und die umfangreiche Serienausstattung sorgen für das gewisse Etwas im Handling.
41170.00 CHF - 55835.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial | Stainless Steel |
---|---|
Beleuchtung | Viewing window lightning |
Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
Anzahl Einschübe | 1 |
Steckertyp | CEE |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17684475
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0408 |
MKF400-400 V | 417 l | 735 x 810 x 700 mm | 12,5 A |
41170.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17659775
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0409 |
MKF1020-400 V | 991 l | 1200 x 810 x 1020 mm | 22,5 A |
55835.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Temperaturbereich: -40°C bis +180°C
- Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.
- Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- FCKW-freies Kältemittel R-452A
- Integrierter Wasservorratsbehälter 20 L
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung mit Silikonstopfen
- 4 potenzialfreie Schaltkontakte
Spezifikation
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
- 70°C to +180°C | |
TFT Touch | |
50 Hz |
Viewing window lightning | |
1 | |
10 to 98% | |
Environmental Chamber | |
400 V |