Learn More
BINDER™ Serie MK - Wechselklimaschränke
Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40°C und 180°C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.
Marke: BINDER™
36164.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
- Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- FCK-freies Kältemittel R-452A
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- 4 Rollen, zwei mit Bremsen
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Datenschreiber
- Echtzeituhr
- Tür-Heizung
- Innenkammer aus Edelstahl
- Kühlung mit Kompressorenkühleinheit
Spezifikation
40 kg | |
991 l | |
No lightning | |
1 | |
- 40°C to +110°C | |
TFT Touch | |
1200 x 810 x 1020 mm | |
621 kg | |
11,5 kW | |
50 Hz |
MK1020-400 V, Standard, Serie MK – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen, 991 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
Temperature Test Chamber | |
MK1020-400 V | |
1620 x 1523 x 2005 mm | |
400 V | |
22,5 A |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%