Learn More
BINDER™ Serie MK - Wechselklimaschränke
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40°C und 180°C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.
Marke:  BINDER™ 9020-0406
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17639775
  • 33950.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
  • Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
  • Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
  • FCK-freies Kältemittel R-452A
  • 1 Gestell aus Edelstahl
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
  • Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • 4 Rollen, zwei mit Bremsen
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Einstellbare Rampenfunktion
  • Integrierter Datenschreiber
  • Echtzeituhr
  • Tür-Heizung
  • Innenkammer aus Edelstahl
  • Kühlung mit Kompressorenkühleinheit
Spezifikation
Spezifikation
30 kg
417 l
No lightning
1
- 40°C to +180°C
TFT Touch
MK400-400 V
1135 x 1438 x 1710 mm
400 V
12,5 A
MK400-400 V, Standard, Serie MK – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen, 417 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Stainless Steel
Powder-coated Cold Rolled Steel
CEE
Temperature Test Chamber
Without controlled humidity
735 x 810 x 700 mm
413 kg
7 kW
50 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie MK - Wechselklimaschränke > Klimakammer; Modell: MK400-400V; Kapazität: 417 l; Stromstärke: 12,5 A; Abmessungen: 735 x 810 x 700 mm