Learn More
(+)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18782704
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
(+)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18782704
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18782704
Marke: Tocris Bioscience 0924/50
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Non-competitive NMDA antagonist; acts at ion channel site
(+)-MK 801 maleate is a high affinity (Ki = 37.2 nM), selective and non-competitive NMDA receptor antagonist. (+)-MK 801 maleate acts by binding to a site located within the NMDA associated ion channel and thus prevents Ca2+ flux. It is an effective anti-ischemic agent in several animal models. (+)-MK 801 maleate increases motor activity in rat models. (+)-MK 801 maleate inhibits proliferation and increases apoptosis in hippocampal neural stem cells (NSCs). (+)-MK 801 maleate induces schizophrenia-like symptoms in rodents.
(-)-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77086-22-7
Summenformel C20H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 337.375
InChI-Schlüssel QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Synonym dizocilpine maleate, +-mk-801 hydrogen maleate, +-mk 801 maleate, dizocilpine hydrogen maleate, unii-6lr8c1b66q, dizocilpine maleate usan, dsstox_cid_25785, dsstox_rid_81126Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6420042
SMILES CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-MK 801 maleate
Menge 50 mg
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(+)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™ >