Learn More
(-)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18054822
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
(-)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18054822
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18054822
Marke: Tocris Bioscience 0955/50
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
NMDA antagonist; less active enantiomer of (+)-MK 801
Less active enantiomer (10-fold less potent in behavioral studies) than (+)-MK 801 maleate.
(+)-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121917-57-5
Summenformel C20H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 337.375
InChI-Schlüssel QLTXKCWMEZIHBJ-FWHYOZOBSA-N
Synonym --mk 801 maleate, unii-ef13o02iv0, dizocilpine maleate, --mk-801 hydrogen maleate, dizocilpine maleate,-, -mk-801 hydrogen maleate, --mk 801 hydrogen maleate, --mk-801 hydrogen maleate hplc, 5r,10s---5-methyl-10,11-dihydro-5h-dibenzo a,d cylcohepten-5,10-imine maleateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16219612
SMILES CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-MK 801 maleate
Menge 50 mg
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(-)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™ >