Learn More
MK 386, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001016
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
MK 386, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001016
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
Artikelnummer. 30001016
Marke: Tocris Bioscience 5842/1
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent, selective human type 1 5α-reductase inhibitor
Potent and selective human type 1 5α-reductase inhibitor (5αR1, IC50 = 0.9 nM). Exhibits 100-fold selectivity for 5αR1 over 5αR2 (IC50 = 154 nM). Supresses human serum and sebum dihydrotestosterone (DHT) levels in a dose-dependent manner without affecting semen DHT concentrations. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4aR,4bS,6aR,7R,9aS,9bS,10S,11aR)-7-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]hexadecahydro-1,4a,6a,10-tetramethyl-2H-
CAS 158493-17-5
Summenformel C28H49NO
Strukturformel C28H49NO
Menge 1 mg
Synonym MK 386
Löslichkeitsinformationen Soluble to 100mM in DMSO
InChI-Schlüssel XUTZDXHKQDPUMA-MVJJLJOTSA-N
SMILES CC1CC2C(CCC(=O)N2C)(C3C1C4CCC(C4(CC3)C)C(C)CCCC(C)C)C
IUPAC-Name (1R,3aS,3bS,4S,5aR,9aR,9bS,11aR)-4,6,9a,11a-tetramethyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,3b,4,5,5a,8,9,9b,10,11-dodecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-one
Molekulargewicht (g/mol) 415.706
PubChem CID 9888107
Formelmasse 415.69
Reinheit (%) >98%
Physikalische Form Oil
Name des Produkts
MK 386, Tocris Bioscience™ >