Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systems
The complete Thermo Scientific™ Mixtainer™ System is an integrated, single-use sterile unit for mixing of cell culture media, and other process liquids such as buffers, reagents and bulk drug precursors or products.
1700.00 CHF - 10125.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anschlussdetail | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anschlussdetail | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30040271
|
Thermo Scientific™
SH30661.01 |
50 L | 4 x Top-mounted Ports and Tubing (2 with 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors, 2 with 3/1 in. ID tubing and quick-connect couplings) |
9100.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30040272
|
Thermo Scientific™
SH30661.02 |
100 L | 4 x Top-mounted Ports and Tubing (2 with 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors, 2 with 3/1 in. ID tubing and quick-connect couplings) |
10125.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30040270
|
Thermo Scientific™
SH30661.03 |
200 L | 4 x Top-mounted Ports and Tubing (2 with 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors, 2 with 3/1 in. ID tubing and quick-connect couplings) |
4235.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30040273
|
Thermo Scientific™
SH30687.01 |
50 L | Powder Port |
1700.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Recommended for:- Hydration of powdered media and buffers
- Sterile mixing of cell culture media with sera and reagents
- Sterile mixing of buffer solutions or other process fluids
- Pooling of sterile liquid fractions
Spezifikation
TPE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systems