Learn More
Cole-Parmer™ Mischwellen für ServoDyne™ elektronische Mischer
Konstruktion aus Edelstahl 316
Marke:  Cole-Parmer™ 04552-25
Artikelnummer. 11780099
  • 61.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
  • Das untere Ende wird für einen Propeller mit 8 mm Bohrungsdurchmesser bearbeitet
Spezifikation
Spezifikation
Rührwelle
0.95 cm
ServoDyne™ elektronischer Mischer
0.37 Zoll
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Mischwellen für ServoDyne™ elektronische Mischer > Wellenabmessungen: Misst 0.37 Durchm. x 12 Zoll. L (9.5 x 305 cm)