Learn More
Kinematica™ Mischaufsatz für Microtron™ MB 550 Labormischer
Zum Mischen, Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren sowie Zerkleinern von schneidbaren Materialien.
360.00 CHF - 651.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Befestigung des Mischkopfs |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Geräte) | MB 550 Labormischer |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11960359
|
Kinematica™
36050005 |
125 mL |
360.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10637693
|
Kinematica™
36050010 |
250 ml |
421.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11950049
|
Kinematica™
36050015 |
500 ml |
554.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11960049
|
Kinematica™
36050020 |
1.000 ml |
651.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit den MB 550 Mischern
- Die beiden Kugellager aus Edelstahl sind jeweils zweifach abgedichtet
- Geräuschlose und robuste Kupplung mit Dämpfern
- Klingen, Dichtungen und Dämpfer können einfach ausgetauscht werden
- Vier hochwertige Klingen für optimales Mischen
- Im Allgemeinen geeignet für intensive und schnelle Verarbeitung
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Spezifikation
Befestigung des Mischkopfs | |
Borosilikatglas | |
MB 550 Labormischer | |
Je 1 |