Learn More
IKA™ Lab Dancer Vortex-Mischer
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diesen attraktiv gestalteten Reagenzglasschüttler zum Mischen kleiner Testproben. Der IKA™ Lab Dancer Vortex-Mischer ist ideal für kleine Behälter mit einem Durchmesser bis 30 mm, wie z. B. Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen oder Eppendorf Becher.
Marke:  IKA™ 0003365000
226.67 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10170902
  • 324.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Klein, kompakt und zuverlässig
  • Für kleine Behälter bis 30 mm Durchmesser, z. B. Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen, Eppendorf™ Becher
  • Feste Drehzahl (2,800 U/min)
  • Ausgezeichnete Mischleistung
  • Das obere Gehäuse und die Oberfläche des Reagenzglases bestehen aus inertem Kunststoff. Der untere Teil ist ein beschichtetes Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Enthält leichtes 12 V-Netzteil-Set
  • Orbitalschüttelbewegung
  • 100 % Einschaltdauer zulässig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
IKA™ Lab Dancer Vortex-Mischer > Für Reagenzgläser und Zentrifugenröhrchen bis 30 mm Durchmesser 230 V, 50 Hz, 100 mm Durchmesser x 70 m Höhe 2,800 U/min mit fester Drehzahl IKA