Learn More
Gemischter Standard, 100 ppm, Reagecon™
Marke:  Reagecon TOIC100
Menge 500 ml
Artikelnummer. 11546643
  • 143.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Spezifikation
100 ppm
500 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerTOIC10024M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2025 Catalog NumberTOIC100
ChargennummerTOIC10024G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberTOIC100
ChargennummerTOIC10024F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog NumberTOIC100
ChargennummerTOIC10024A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog NumberTOIC100
ChargennummerTOIC10023J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog NumberTOIC100
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gemischter Standard, 100 ppm, Reagecon™ > Menge: 500 ml