Learn More
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester
Fisherbrand™ unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
Marke: Fisherbrand™ 0422A00022
Beschreibung
- In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
- Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
- Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
Spezifikation
3.62bar | |
MCE | |
Unsteril | |
Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe | |
25 mm |
Weiß | |
0,2 μm | |
19 ml/min/cm2 | |
2 l/min | |
100/Packung | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester > Porengröße: 0,2 μm; Durchm.: 25 mm; glatte Scheibe; Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur