Learn More
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester
Fisherbrand™ unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
Marke:  Fisherbrand™ 0428A00022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795295
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
  • Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
  • Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
Spezifikation
Spezifikation
0.69 bar
Mikrofiltrierung
3 μm
320 ml/min/cm2
28 l/min/cm2
100/Packung
Ja
Weiß
MCE
Unsteril
Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren
Hydrophil
Neutrale Scheibe
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester > Porengröße: 3 um; Durchmesser: 25 mm; glatte Scheibe; Weiß