Learn More
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester
Fisherbrand™ unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
Marke:  Fisherbrand™ 0429A00023
80.07 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11725305
  • 90.60 CHF / 100 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
  • Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
  • Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
Spezifikation
Spezifikation
0.56 bar
Mikrofiltrierung
5 μm
560 ml/min/cm2
30 l/min
100/Packung
Ja
Weiß
MCE
Unsteril
Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren
Hydrophil
Flache Scheibe
47 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester > Porengröße: 5 um; Durchmesser: 47 mm; glatte Scheibe; Weiß