Learn More
Heidolph™ Mix 'n' Heat Expert
Mix 'n' Heat Expert has well-designed features for carefree stirring and heating.
Marke: Heidolph™ 506-31100-00
1005.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert überzeugt durch seine intuitive Bedienung: Dank jeweils einer Displayanzeige pro Hauptfunktion (Rühren und Heizen) haben Sie alle Werte und Einstellungen jederzeit gut lesbar im Blick. Die Bedienung erfolgt über zwei Drück-Drehregler mit LED-Leuchtringen für die leichte Erkennung der aktiven Funktionen. Separate Timer für die Funktionen Heizen und Rühren schaffen Flexibilität und lassen Sie Ihre Experimente besser steuern. Die anwenderfreundliche Menüführung macht die Arbeit mit diesem Gerät besonders leicht.
- Zur Temperaturregelung haben Sie die Auswahl zwischen drei Heizmodi: FAST, für das besonders schnelle Aufheizen, sowie PRECISE und PRECISE+ für die besonders genaue Ansteuerung Ihrer Zieltemperatur ohne Überschwinger - so sind empfindliche Proben optimal geschützt. Dafür ist das Gerät kompatibel mit dem Temperaturfühler Pt1000 sowie dem Doppelfühler Pt1000, der die gleichzeitige Messung in Ihrer Probe und dem Heizmedium ermöglicht.
- Die Rührgeschwindigkeit kann dreistufig eingestellt werden (Anlaufverhalten). Zudem können Sie die Drehrichtung des Magnetrührstäbchens einstellen und von einer automatischen Abrisserkennung profitieren. Dadurch wird Ihre Probe jederzeit optimal durchmischt, auch wenn es zu Unregelmäßigkeiten beim Rühren kommt.
- Dieser Magnetrührer ist mit den wichtigsten Sicherheitsfeatures ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienpanel sowie die optische Restwärmewarnung bei Temperaturen über 50 °C schützen vor Verbrennungen.
- Die patentierte Kera-Disk™ Aufstellfläche aus eloxiertem Aluminium ist chemikalienbeständig, kratzfest und besitzt einen Durchmesser von 145 mm (auf Anfrage auch mit 135 mm verfügbar). Somit eignet sie sich für den Einsatz von vielen Zubehörteilen und Proben auf einem kleinen Footprint. Das verwendete Material ermöglicht außerdem schnellste Aufheizzeiten.
Spezifikation
Aluminium | |
145 mm Durchm. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
EU | |
100 to 1400 rpm | |
299 x 168 x 106 mm | |
TFT |
230 V | |
20°C to 350°C | |
Rund | |
Mehrere | |
10 Years | |
None |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30