Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Marke: Invitrogen™ M7514
644.48 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
696.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker Green FM scheint unabhängig vom mitochondrialen Membranpotential in den Mitochondrien lokalisiert zu sein. Der Farbstoff färbt lebende Zellen, bleibt nach Aldehydfixierung aber nicht lange bestehen. Spezielle Verpackung.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing & Tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, Mitochondrien, Mitochondrienfunktion, Mitochondrienstruktur, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün | |
490⁄516 | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Fluoreszenz | |
MitoTracker™ | |
Fluorescent Dye | |
Mitochondrien |
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Special packaging | |
20 x 50 μg | |
MitoTracker™ Green FM | |
Raumtemperatur | |
Farbstoff |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3079917 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |
2994073 | Analysenzertifikat | 02/10/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |
2942300 | Analysenzertifikat | 30/05/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |
2896552 | Analysenzertifikat | 18/04/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |
2872014 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |