Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Marke: Invitrogen™ M7512
639.92 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
759.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker CMXRos ist ein rot fluoreszierender Farbstoff, der die Mitochondrien in lebenden Zellen färbt und dessen Akkumulation vom Membranpotential abhängig ist. Die Färbung wird auch nach einer Aldehydfixierung noch gut beibehalten. Spezielle Verpackung.
Apoptose, Zellanalyse, Zellkultur, Zellstruktur, Zell-Tracing & Tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Apoptose-Assays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, Mitochondrien, Mitochondrien-Funktion, Mitochondriale Funktion, Mitochondriale Struktur, Tracing von Organellen, Stammzellanalyse, Stammzell-Markierung & Nachweis, Stammzellenforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Rot | |
579/599 | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Fluoreszent | |
MitoTracker™ | |
Fluorescent Dye | |
Mitochondrien |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Special packaging | |
20 x 50 μg | |
MitoTracker™ Red CMXRos | |
Raumtemperatur | |
Farbstoff |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2971005 | Analysenzertifikat | 10/07/2024 | M7512,M7512_LITL18 PROMO |
2892776 | Analysenzertifikat | 19/04/2024 | M7512,M7512_LITL18 PROMO |
2856066 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | M7512,M7512_LITL18 PROMO |
2790095 | Analysenzertifikat | 15/12/2023 | M7512,M7512_LITL18 PROMO |
2738359 | Analysenzertifikat | 25/10/2023 | M7512,M7512_LITL18 PROMO |