Learn More
Invitrogen™ MitoSOX™ Mitochondrial Superoxide Indicator für Lebendzell-Bildgebung
MitoSOX Superoxid-Indikatoren sind neuartige fluorogene Farbstoffe, die speziell auf Mitochondrien in lebenden Zellen abzielen. Oxidation des MitoSOX-Reagenz durch mitochondriales Superoxid erzeugt eine helle grüne oder rote Fluoreszenz.
Marke:  Invitrogen™ M36005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17837181
  • 158.00 CHF / 9 Mikrogramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Fluoreszenz
MitoSox Green
1 Fläschchen
∼488/510 nm
MitoSOX™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ MitoSOX™ Mitochondrial Superoxide Indicator für Lebendzell-Bildgebung > Green, ∼488/510 nm, 1 Fläschchen