Learn More
Mitomycin C, Fisher BioReagents™
53.80 CHF - 2065.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 50-07-7
Summenformel C15H18N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 334.332
InChI-Schlüssel NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10182953
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
2 mg Bernsteinfarbiges Glas
53.80 CHF
2 Milligramm
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10022604
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
10 mg Bernsteinfarbiges Glas
235.04 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10115004
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
20 mg Bernsteinfarbiges Glas
2065.00 CHF
20 Milligramm
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mitomycin C
Inhibitor der DNA-Synthese, nuklearen Teilung und Krebszellen. Antibakterielles Spektrum: Grampositive, gramnegative, säureschnelle Bazillen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mitomycin C, Fisher BioReagents™