Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mirtazapine |
Schmelzpunkt | 121,0 °C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 265.35 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mirtazapine
Name des Produkts
Mirtazapin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur