Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Simplex-Kit für humanes MIP-1 alpha (CCL3)
Das ProcartaPlex Simplex-Kit für humanes MIP-1 alpha (CCL3) dient zur Messung des Proteins MIP-1 alpha (CCL3) und ist mit anderen Simplex Kits kombinierbar, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel zur Nutzung mit der Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung erstellen können.
Marke:  Invitrogen™ EPX01B-12029-901
Artikelnummer. 17846531
  • 397.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Simplex-Kit für humanes MIP-1 alpha (CCL3) > 96 Tests