Learn More
Endecotts™ Kleinerer 200 Siebschüttler
Kompakt und tragbar. Der Endecotts Minor 200 Siebschüttler eignet sich ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen.
Marke:  Endecotts™ MIN200/23050
Artikelnummer. 15359001
  • 1845.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Kompakt, tragbar und praktisch
  • Elektromagnetischer Antrieb für leisen und nahezu wartungsfreien Betrieb
  • Benötigt aufgrund der geringen Stellfläche und des leicht abnehmbaren Spannbandsystems (im Lieferumfang enthalten) nur wenig Platz
  • Modelle mit verschiedenen Spannungen sind erhältlich
Compliance
AASHTO T 27
Spezifikation
Spezifikation
230 V, 50 Hz
100/200 mm
8 volle Höhe/16 halbe Höhe (200-mm-Siebe)
Analog, 0 bis 60 min, Dauerbetrieb
Siebschüttler
Minor 200, Tischgerät
38 μm bis 125 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Endecotts™ Kleinerer 200 Siebschüttler > Kleinerer 200 Siebschüttler