Learn More
Minocyclin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11444911
Zum Warenkorb hinzufügen
Minocyclin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444911 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11444911
Marke: MP Biomedicals 0215571883
Chemische Identifikatoren
CAS 13614-98-7
Summenformel C23H28ClN3O7
Molekulargewicht (g/mol) 493.94
MDL-Nummer MFCD00083669
InChI-Schlüssel KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
Synonym Minocyclin-Hydrochlorid, Minocyclin HCL, Minokin, Minocyclinchlorid, Vektrin, Perioclin, vectrin, minomax, periocline, tri-mino
PubChem CID 54685925
IUPAC-Name Wasserstoff-(2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methyliden]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracen-1,3,12-trionchlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Minocyclin-Hydrochlorid
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Formelmasse 493.9
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Minocycline Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Minocycline Hydrochloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Minocyclin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™ >