Learn More
IKA™ Ministar 20 Digital
Diese einfach zu bedienende Rührer kombinieren die grundlegenden Funktionen mit einem kompakten Design.
Marca: IKA™ 0025004885
886.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
- Kompaktes Design - Das reduzierte Design und die Konzentration auf die wichtigsten Aspekte machen die Rührer zu zuverlässigen Laborbegleitern
- Einfache Bedienung - Die Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf
- Die Anzeige zeigt deutlich die Drehzahl an
- Schnelle Updates - Regelmäßige Software-Updates können schnell und einfach über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden
Especificaciones
50 - 2000 U/min | |
LED | |
60 W | |
Bürstenlos, DC | |
20 Ncm | |
1,56 kg |
15 l | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
5 bis 40 °C | |
10.000 mPas |
Promociones
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.