Learn More
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, flüssig
Umfasst höhere Aminosäurekonzentrationen für die Kultivierung anspruchsvoller Zellen
34.80 CHF - 71.65 CHF
Spezifikation
Sterilität Steril
Menge 500 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Mit Additiven Ohne Additive Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Mit Additiven Ohne Additive Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11440335
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
091210254
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumhydrogencarbonat Kein Glutamin Minimum Essential Medium Eagle‘s
34.80 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11450415
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
091641454
Natriumhydrogencarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Kein Glutamin, Kein Cystein, Kein Cystin, Ohne Methionin Minimum Essential Medium Eagle‘s()
47.65 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
11490335
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
091213254
Hanks' Salze, Natriumhydrogencarbonat Kein Glutamin Minimum Essential Medium Eagle‘s
71.65 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MEM (ursprünglich von Harry Eagle aufbereitet) ist eines der beliebtesten Zellkulturmedien.
Nach seinen Versuchen zum Kultivieren normaler Säugetierfibroblasten und bestimmter HeLa-Zellunterarten zeigte sich, dass die Ernährungsbedürfnisse dieser Zellarten von BME nicht erfüllt werden konnten.
Weitere Studien führten zur Entwicklung von MEM von MP Biomedicals mit spezifischen Modifikationen wie z. B. höheren Aminosäurekonzentrationen zum Kultivieren anspruchsvoller Zellen.
  • MEM von MP Biomedicals kann zum Unterstützen des Wachstums von Zellen in Monolayern, Suspensionen und einer Vielzahl weiterer Zellarten mit ordnungsgemäßer Zugabe verwendet werden.
  • Erhältlich mit Earle- oder Hank-Salzen
Spezifikation
Spezifikation
Steril
500 mL
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, flüssig