Learn More
Interscience BLENDER MINIMIX 100P WITHOUT WINDOW 100 ml, ohne Fenster, Timer 30-120 s.
MiniMixi™ ist der kleinste Labormischer der Welt. Jetzt erhältlich mit Click-&-Clean™-Paddles und Side-by-Side-Paddles Stoppsystem zum einfachen Einsetzen der Tasche, so ist MiniMix ein großartiges Werkzeug für Labore.
Marke: Interscience 011230
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle Homogenisierung – bei kleinen Proben nur 60 Sekunden
- BSE-Tests in der Lebensmittel-Mikrobiologie
- Biopsie, Organgewebe-Analysen bei veterinärmedizinischen Analysen
- HPLC-, GCMS-Analysen in der Toxinforschung
- Ganz aus Edelstahl
- Kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
- An jede Probe angepasstes Mischen
- Multifunktionaler Bildschirm für einfache Steuerung
- Nebeneinander liegende Stabanschläge für einfaches Einsetzen des Beutels
- Q-Tight™ Verschluss – keine Lecks mehr nach oben
- Einstellbare Mischgeschwindigkeit (3 – 6 – 9 – 12 Hübe/Sekunde)
- Einstellbare Mischdauer (1 Sekunde bis 1 Stunde oder ohne Zeitbegrenzung)
Spezifikation
Labormischgerät | |
110/220 V, 50/60 Hz | |
110 W | |
50 bis 80 ml | |
37 cm | |
7.87 in. | |
14.53in | |
21 cm | |
Edelstahl | |
The MiniMix 100 P CC is made for the blending of small samples. The patented adjustable blending power enables optimal bacterial extraction, and can be adapted to the nature of the sample. The MiniMix 100 P CC is equipped with patented Click & Clean click-on paddles that allow full access to the blending chamber for cleaning. | |
sample bags | |
MiniMix 100 P CC | |
Je 1 |
110/220 V | |
50/60 Hz | |
80 mL | |
14.57 in. | |
20 x 36.9 x 20.2 cm | |
20 cm | |
7.87 in. | |
Edelstahl | |
ISO 7218, ISO 6887 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |
BSE-Tests, Biopsieanalysen, veterinärmedizinische Analysen, HPLC, GCMS, usw. | |
Netzkabel, Benutzerhandbuch, IQ/OQ/PQ-Richtlinien, Kurzanleitung, kostenloses Probenpaket mit Beuteln | |
3, 6, 9, 12 Hübe/s |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience BLENDER MINIMIX 100P WITHOUT WINDOW 100 ml, ohne Fenster, Timer 30-120 s. > Kapazität: 50 bis 80 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur