Learn More
Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel, beschriftbar
Lagern und versenden Sie Proben und Schreibwaren in diesen wiederverschließbaren Beuteln. Bryson Packaging™ Minigrip™ beschriftbare Polyethylenbeutel sind transparente Polyethylenbeutel mit drei weißen Feldern zur Beschriftung. Die quadratischen und rechteckigen Beutel sind in verschiedenen Größen erhältlich. 100- und 1,000-Stück-Packungen.
Marke:  Bryson Packaging™ BAJ-340-005J
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11378193
  • 14.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Polyethylenbeutel mit wiederverschließbaren Grip Seal-Streifen
  • Drei große Beschriftungsfelder
  • Ideal zur Aufbewahrung von Schreibwaren oder Versendung von Proben
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für jeden Anspruch bei der Aufbewahrung
Spezifikation
Spezifikation
Wiederverschließbarer Beutel mit Schriftfeld
Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben
50 μm
60 mm
Transparent
Polyethylen
100/Packung
60 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel, beschriftbar > 60 x 60 mm (B x  T); durchsichtig; 100/Pckg